Få mere at vide
Sulfanilsyre, ACS, 98,0-102,0%
Description
Sulfanilsyre bruges som reagens til kromatografisk påvisning af histidin. Det bruges også som et kemisk mellemprodukt i organisk syntese. Det bruges i kvantitativ analyse af nitrat- og nitritioner. Det spiller en væsentlig rolle i fremstillingen af azofarvestoffer og i syntesen af sulfa-lægemidler. Det bruges som et dopingmiddel til den kemiske syntese af polyanilin. Det bruges til at fremstille 2,4-diamino-6-p-sulfoanilinopyrimidin ved at reagere med 6-chlor-pyrimidin-2,4-diamin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Sulfanilic acid |
| Smeltepunkt | ∼365 °C |
| Mængde | 50 g |
| Beilstein | 908765 |
| Merck Index | 14,8926 |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. Uopløseligt i ethanol, ether, kaustiksoda og natriumcarbonat. |
| Formel vægt | 173.19 |
| Procent renhed | 98,0 til 102,0 % |
| Grad | ACS |
| Fysisk form | Pulver |
Safety and Handling
- Sulphanilic acid
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H315-Forårsager hudirritation.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Sulphanilic acid