Få mere at vide
Sulfanilic acid, 99%
Artikelnummer. 10705221 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
2.5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10705221 1 kg Plastflaske 1kg
10347610 100 g Plastflaske -
10772494 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
13438368 10 kg Plast tromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10705221 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 150710010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 121-57-3 | C6H7NO3S | 173.186 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 121-57-3
Molekylær formel C6H7NO3S
Molekylvægt (g/mol) 173.186
MDL nummer MFCD00007886
InChI nøgle HVBSAKJJOYLTQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym sulfanilic acid, sulphanilic acid, p-aminobenzenesulfonic acid, sulfanilsaeure, aniline-4-sulfonic acid, benzenesulfonic acid, 4-amino, aniline-p-sulfonic acid, aniline-p-sulphonic acid, p-aminophenylsulfonic acid, sulfanilicacid
PubChem CID 8479
ChEBI CHEBI:27500
IUPAC navn 4-aminobenzensulfonsyre
SMIL C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfanilic acid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Plastflaske
Lineær formel (H2N)C6H4SO3H
Mængde 1 kg
Formel vægt 173.19
Procent renhed ≥98.5% (Acid)
Fysisk form Væske