Få mere at vide
Sulfanilic Acid, 99+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10439380 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10439380 500 g Plastic powder jar 500g
1 options
Artikelnummer. 10439380 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/8680/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 121-57-3
Smeltepunkt 365°C
Farve Blue
Emballage Plastic powder jar
Molekylær formel C6H7NO3S
MDL nummer 7886
Mængde 500 g
Synonym sulfanilic acid, sulphanilic acid, p-aminobenzenesulfonic acid, sulfanilsaeure, aniline-4-sulfonic acid, benzenesulfonic acid, 4-amino, aniline-p-sulfonic acid, aniline-p-sulphonic acid, p-aminophenylsulfonic acid, sulfanilicacid
InChI nøgle HVBSAKJJOYLTQU-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)O
IUPAC navn 4-aminobenzenesulfonic acid
Molekylvægt (g/mol) 173.186
PubChem CID 8479
ChEBI CHEBI:27500
Formel vægt 173.19g/mol
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfanilic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.