Få mere at vide
Sulfanilsyre, 98+%
Artikelnummer. 11482498
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11482498 5000 g 5000g
11472498 250 g 250g
11462498 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11482498 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15825.0I
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2962.73 DKK
    2665.65 DKK / 5000g
    Spare 297.08 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Reagens til detektion af histidin. Mellemprodukt til farvestoffer og farmaceutiske produkter | CAS: 121-57-3 | C6H7NO3S | 173,186 g/mol
Reagens til påvisning af histidin; mellemprodukt til farvestoffer og lægemidler Sulfanilsyre bruges som reagens til kromatografisk påvisning af histidin. Det bruges også som et kemisk mellemprodukt i organisk syntese. Det bruges i kvantitativ analyse af nitrat- og nitritioner. Det spiller en væsentlig rolle i fremstillingen af azofarvestoffer og i syntesen af sulfa-lægemidler. Det bruges som et dopingmiddel til den kemiske syntese af polyanilin. Det bruges til at fremstille 2,4-diamino-6-p-sulfoanilinopyrimidin ved at reagere med 6-chlor-pyrimidin-2,4-diamin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Reagens til påvisning af histidin; mellemprodukt til farvestoffer og lægemidler Sulfanilsyre bruges som reagens til kromatografisk påvisning af histidin. Det bruges også som et kemisk mellemprodukt i organisk syntese. Det bruges i kvantitativ analyse af nitrat- og nitritioner. Det spiller en væsentlig rolle i fremstillingen af azofarvestoffer og i syntesen af sulfa-lægemidler. Det bruges som et dopingmiddel til den kemiske syntese af polyanilin. Det bruges til at fremstille 2,4-diamino-6-p-sulfoanilinopyrimidin ved at reagere med 6-chlor-pyrimidin-2,4-diamin.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand. Uopløseligt i ethanol, ether, kaustisk soda og natriumcarbonat.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 121-57-3
Molekylær formel C6H7NO3S
Molekylvægt (g/mol) 173.186
MDL nummer MFCD00007886
InChI nøgle HVBSAKJJOYLTQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym sulfanilic acid, sulphanilic acid, p-aminobenzenesulfonic acid, sulfanilsaeure, aniline-4-sulfonic acid, benzenesulfonic acid, 4-amino, aniline-p-sulfonic acid, aniline-p-sulphonic acid, p-aminophenylsulfonic acid, sulfanilicacid
PubChem CID 8479
ChEBI CHEBI:27500
IUPAC navn 4-aminobenzensulfonsyre
SMIL C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfanilic acid
Smeltepunkt ∼365 °C
Tæthed 1.485
Analyseprocentområde 98%
Mængde 5000 g
Beilstein 908765
Merck Index 14,8926
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand. Uopløseligt i ethanol, ether, kaustiksoda og natriumcarbonat.
Formel vægt 173.19
Procent renhed ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfanilic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulfanilic acid