Få mere at vide
Sulfanilamide, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10733811 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10733811 250 g 250g
1 options
Artikelnummer. 10733811 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/8660/50
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 63-74-1 | C6H8N2O2S | 172.202 g/mol
250g, Plastic powder jar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Fysisk form Solid
CAS 63-74-1
pH 5.8 to 6.1
Smeltepunkt 163°C
Emballage Plastic Powder Jar
Farve White
Mængde 250 g
Molekylær formel C6H8N2O2S
MDL nummer 7939
InChI nøgle FDDDEECHVMSUSB-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)N
IUPAC navn 4-aminobenzenesulfonamide
Molekylvægt (g/mol) 172.202
PubChem CID 5333
ChEBI CHEBI:45373
Formel vægt 172.2g/mol
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfanilamide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.