Få mere at vide
Sulfanilamide-d4 (ring-d4), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfanilamide-d4 (ring-d4) |
| CAS | 77435-46-2 |
| Molekylær formel | C6 D4 H4 N2 O2 S |
| Mængde | 0.01 g |
| Synonym | Benzene-2,3,5,6-d4-sulfonamide, 4-amino- (9 CI) |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H8N2O2S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4 H,7H2,(H2,8,9,10)/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c([2 H])c1N)S(=O)(=O)N |
| IUPAC navn | 4-aminobenzene-2,3,5,6-d4-sulfonamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 176.2296 |
| Formel vægt | 176.0558 g/mol |
| Vis mere |