Få mere at vide
Sulfanilamid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489893
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
Artikelnummer. 11489893
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13001.0E
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 63-74-1 | C6H8N2O2S | 172.202 g/mol
Sulfonamid antibakterielt Sulfanilamid er et antibakterielt middel og bruges til behandling af vaginale gærinfektioner. Det er en kompetitiv hæmmer af dihydropteroatsynthestase til at blokere syntesen af folinsyre. Det tjener som mellemprodukt til fremstilling af 2,6-disubstituerede aniliner ved elektrofil substitution efterfulgt af fjernelse af den sulfonamidblokerende gruppe ved desulfonering med svovlsyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Sulfonamid antibakterielt Sulfanilamid er et antibakterielt middel og bruges til behandling af vaginale gærinfektioner. Det er en kompetitiv hæmmer af dihydropteroatsynthestase til at blokere syntesen af folinsyre. Det tjener som mellemprodukt til fremstilling af 2,6-disubstituerede aniliner ved elektrofil substitution efterfulgt af fjernelse af den sulfonamidblokerende gruppe ved desulfonering med svovlsyre.
Opløselighed
Opløseligt i vand, acetone, ethanol, glycerol, propylenglycol og saltsyre. Uopløseligt i chloroform, ether, benzen og petroleumsether.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63-74-1
Molekylær formel C6H8N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 172.202
MDL nummer MFCD00007939
InChI nøgle FDDDEECHVMSUSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym sulfanilamide, sulphanilamide, sulfamine, sulphonamide, p-aminobenzenesulfonamide, sulfonylamide, sulfonamide, p-aminobenzenesulfamide, bacteramid, streptasol
PubChem CID 5333
ChEBI CHEBI:45373
IUPAC navn 4-aminobenzensulfonamid
SMIL C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfanilamide
Smeltepunkt 163°C to 168°C
Tæthed 1.08
Mængde 2500 g
Beilstein 511852
Merck Index 14,8925
Opløselighedsinformation Soluble in water,acetone,ethanol,glycerol,propylene glycol and hydrochloric acid. Insoluble in chloroform,ether,benzene and petroleum ether.
Formel vægt 172.21
Procent renhed 98%