Få mere at vide
Sulfanilamid, 98%
Artikelnummer. 11479893
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11479893 500 g 500g
11469893 100 g 100g
11489893 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11479893 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13001.36
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 63-74-1 | C6H8N2O2S | 172,202 g/mol
Sulfonamid antibakterielt Sulfanilamid er et antibakterielt middel og bruges til behandling af vaginale gærinfektioner. Det er en kompetitiv hæmmer af dihydropteroatsynthestase til at blokere syntesen af folinsyre. Det tjener som mellemprodukt til fremstilling af 2,6-disubstituerede aniliner ved elektrofil substitution efterfulgt af fjernelse af den sulfonamidblokerende gruppe ved desulfonering med svovlsyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Sulfonamid antibakterielt Sulfanilamid er et antibakterielt middel og bruges til behandling af vaginale gærinfektioner. Det er en kompetitiv hæmmer af dihydropteroatsynthestase til at blokere syntesen af folinsyre. Det tjener som mellemprodukt til fremstilling af 2,6-disubstituerede aniliner ved elektrofil substitution efterfulgt af fjernelse af den sulfonamidblokerende gruppe ved desulfonering med svovlsyre.
Opløselighed
Opløseligt i vand, acetone, ethanol, glycerol, propylenglycol og saltsyre. Uopløseligt i chloroform, ether, benzen og petroleumsether.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63-74-1
Molekylær formel C6H8N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 172.202
MDL nummer MFCD00007939
InChI nøgle FDDDEECHVMSUSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym sulfanilamide, sulphanilamide, sulfamine, sulphonamide, p-aminobenzenesulfonamide, sulfonylamide, sulfonamide, p-aminobenzenesulfamide, bacteramid, streptasol
PubChem CID 5333
ChEBI CHEBI:45373
IUPAC navn 4-aminobenzensulfonamid
SMIL C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfanilamide
Smeltepunkt 163 °C til 168 °C
Tæthed 1.08
Mængde 500 g
Beilstein 511852
Merck Index 14,8925
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, acetone, ethanol, glycerol, propylenglycol og saltsyre. Uopløseligt i kloroform, ether, benzen og petroleumsether.
Formel vægt 172.21
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfanilamide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulfonamide