Få mere at vide
Sulfanilamid, 98%
Beskrivelse
Sulfonamid antibakterielt Sulfanilamid er et antibakterielt middel og bruges til behandling af vaginale gærinfektioner. Det er en kompetitiv hæmmer af dihydropteroatsynthestase til at blokere syntesen af folinsyre. Det tjener som mellemprodukt til fremstilling af 2,6-disubstituerede aniliner ved elektrofil substitution efterfulgt af fjernelse af den sulfonamidblokerende gruppe ved desulfonering med svovlsyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Sulfonamid antibakterielt Sulfanilamid er et antibakterielt middel og bruges til behandling af vaginale gærinfektioner. Det er en kompetitiv hæmmer af dihydropteroatsynthestase til at blokere syntesen af folinsyre. Det tjener som mellemprodukt til fremstilling af 2,6-disubstituerede aniliner ved elektrofil substitution efterfulgt af fjernelse af den sulfonamidblokerende gruppe ved desulfonering med svovlsyre.
Opløselighed
Opløseligt i vand, acetone, ethanol, glycerol, propylenglycol og saltsyre. Uopløseligt i chloroform, ether, benzen og petroleumsether.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfanilamide |
| Smeltepunkt | 163 °C til 168 °C |
| Tæthed | 1.08 |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 511852 |
| Merck Index | 14,8925 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand, acetone, ethanol, glycerol, propylenglycol og saltsyre. Uopløseligt i kloroform, ether, benzen og petroleumsether. |
| Formel vægt | 172.21 |
| Procent renhed | 98% |
Sikkerhed og håndtering
- Sulphanilamide, 98%
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: sulphonamide