Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Sulfanilamid 98%
Artikelnummer. 10215190 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10215190 100 g 100g
10091350 500 g 500g
10503674 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10215190 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 132851000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    522.40 DKK
    469.65 DKK / 100g
    Spare 52.75 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Sulfanilamid, CAS # 63-74-1, er en organisk svovlforbindelse, der udviser antibakterielle aktiviteter.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Sulfanilamid er en organisk svovlforbindelse med antibakterielle egenskaber, der strukturelt ligner p-aminobenzoesyren (PABA)
  • Det har også en kompetitiv hæmmende kapacitet mod dihydropteroatsyntetaser, der blokerer syntesen af folinsyre
  • Sulfanilamid konkurrerer med PABA om det bakterielle enzym dihydropteroatsyntase, der forhindrer inkorporeringen af PABA i dihydrofolinsyre, en umiddelbar forløber for folinsyre. Dette kulminerer i hæmningen af den bakterielle folinsyresyntese og også de novo syntesen af puriner og pyrimidiner, hvilket resulterer i cellevækststop og celledød.
Applikationer
  • Denne forbindelse viser antibakteriel aktivitet mod forskellige arter, herunder gram-positive, gram-negative og klamydia
  • I kemiske reaktioner kan denne forbindelse fungere som et mellemprodukt til fremstilling af 2,6-disubstituerede aniliner ved elektrofil substitution
  • Sulfanilamid udviser hæmmende aktivitet mod enzymet kulsyreanhydrase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63-74-1
Molekylær formel C6H8N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 172.202
MDL nummer MFCD00007939
InChI nøgle FDDDEECHVMSUSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-Aminobenzenesulfonamide
PubChem CID 5333
ChEBI CHEBI:45373
IUPAC navn 4-aminobenzensulfonamid
SMIL C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfanilamide
Type Sulfanilamid
Navn note 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Smeltepunkt 163 °C til 167 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Tab ved tørring 0,5% maks. (1 g, 105 °C)
Farve Hvid
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 98%
Lineær formel 4-(H2N)C6H4SO2NH2
Beilstein 14, 698
Merck Index 15, 9057
Formel vægt 172.2
Procent renhed ≥97.5%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfanilamide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.