Generel beskrivelse
- Sulfanilamid er en organisk svovlforbindelse med antibakterielle egenskaber, der strukturelt ligner p-aminobenzoesyren (PABA)
- Det har også en kompetitiv hæmmende kapacitet mod dihydropteroatsyntetaser, der blokerer syntesen af folinsyre
- Sulfanilamid konkurrerer med PABA om det bakterielle enzym dihydropteroatsyntase, der forhindrer inkorporeringen af PABA i dihydrofolinsyre, en umiddelbar forløber for folinsyre. Dette kulminerer i hæmningen af den bakterielle folinsyresyntese og også de novo syntesen af puriner og pyrimidiner, hvilket resulterer i cellevækststop og celledød.
Applikationer
- Denne forbindelse viser antibakteriel aktivitet mod forskellige arter, herunder gram-positive, gram-negative og klamydia
- I kemiske reaktioner kan denne forbindelse fungere som et mellemprodukt til fremstilling af 2,6-disubstituerede aniliner ved elektrofil substitution
- Sulfanilamid udviser hæmmende aktivitet mod enzymet kulsyreanhydrase.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Sulfanilamide |
| Type | Sulfanilamide |
| Navn note | 98% |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Smeltepunkt | 163.0°C to 167.0°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Tab ved tørring | 0.5% max. (1 g, 105°C) |
| Emballage | Plastflaske |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 500 g |
| Show More |
Safety and Handling
- Sulfanilamide
- Advarsel
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.