Få mere at vide
Sulfanilamid, 100,26 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11473361 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11473361 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 11473361 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210298890
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1350.00 DKK
    1285.10 DKK / 500g
    Spare 64.90 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfanilamide
CAS 63-74-1
Farve Hvid
Tæthed 1.08g/mL
Analyseprocentområde 1.0026
Molekylær formel C6H8N2O2S
Mængde 500 g
Synonym sulfanilamide, sulphanilamide, sulfamine, sulphonamide, p-aminobenzenesulfonamide, sulfonylamide, sulfonamide, p-aminobenzenesulfamide, bacteramid, streptasol
InChI nøgle FDDDEECHVMSUSB-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)N
IUPAC navn 4-aminobenzensulfonamid
Molekylvægt (g/mol) 172.202
PubChem CID 5333
ChEBI CHEBI:45373
Formel vægt 172.2
Fysisk form Krystallinsk pulver