Få mere at vide
Sulfamoylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30420882
Skift visning
Mængde:
100 mg
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30420882 10 g
30410027 25 g
30413517 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30420882 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS68902510G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7778-42-9
Molekylær formel Cl H2 N O2 S
Molekylvægt (g/mol) 115.54
Synonym Amidosulfonic Acid Chloride, Amidosulfonyl Chloride, Aminosulfonyl Chloride, Chloroimidosulfuric Acid, NSC 158265
IUPAC navn sulfamoylchlorid
SMIL NS(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfamoyl chloride
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/ClH2NO2S/c1-5(2,3)4/h(H2,2,3,4)
Formel vægt 114.9495