Få mere at vide
Sulfamoxole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfamoxol |
| CAS | 729-99-7 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C11 H13 N3 O3 S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Benzenesulfonamide','4-amino-N-(4,5-dimethyl-2-oxazolyl)-, Sulfanilamide','N1-(4,5-dimethyl-2-oxazolyl)- (6CI,8CI), 2-(p-Aminobenzolsulfonamido)-4,5-dimethyloxazole, 2-Sulfanilamido-4,5-dimethyloxazole, Justamil, N1-(4,5-Dimethyl-2-oxazolyl)sulfanilamide, NSC 683535, N'-(4,5-Dimethyl-2-oxazolyl)sulfanilamide, Oxasulfa, Sulfabutin, Sulfadimethyloxazole, Sulfamoxole, Sulfamoxolum, Sulfano, Sulfavigor, Sulfmidil, Sulfono, Sulfune, Sulfuno, Tardamid, Tardamide |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13N3O3S/c1-7-8(2)17-11(13-7)14-18(15,16)10-5-3-9(12)4-6-10/h3-6H,12H2,1-2H3,(H,13,14) |
| SMIL | Cc1oc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)nc1C |
| IUPAC navn | 4-amino-N-(4,5-dimethyl-1,3-oxazol-2-yl)benzenesulfonamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 267.3 |
| Vis mere |