Få mere at vide
Sulfamonomethoxin, TRC
Artikelnummer. 30138093
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138093 1 g
17984805 100 mg
17903555 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138093 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS6991451G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1220-83-3
Molekylær formel C11 H12 N4 O3 S
Molekylvægt (g/mol) 280.3
Synonym 4-Amino-N-(6-methoxy-4-pyrimidinyl)-benzenesulfonamide, Sulfanilamide, N1-(6-methoxy-4-pyrimidinyl)- (6CI,8CI), 4-Methoxy-6-sulfanilamidopyrimidine, 4-Sulfanilamido-6-methoxypyrimidine, 6-Methoxy-4-sulfanilamidopyrimidine, 6-Sulfanilamido-4-methoxypyrimidine, DJ 1550, DS 36, Daimeton, Duphadin, ICI 32525, N1-(6-Methoxy-4-pyrimidinyl)sulfanilamide, Ro 4-3476, Sulfamonomethoxin, Sulfamonomethoxine
IUPAC navn 4-amino-N-(6-methoxypyrimidin-4-yl)benzensulfonamid
SMIL COc1cc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)ncn1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfamonomethoxine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C11H12N4O3S/c1-18-11-6-10(13-7-14-11)15-19(16,17)9-4-2-8(12)3-5-9/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,14,15)
Formel vægt 280.063
Procent renhed >95%