Få mere at vide
Sulfamonomethoxine Sodium, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfamonomethoxine sodium |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11N4O3S.Na/c1-18-11-6-10(13-7-14-11)15-19(16,17)9-4-2-8(12)3-5-9;/h2-7H,12H2,1H3;/q-1;+1 |
| Formel vægt | 302.045 |
| Procent renhed | >95% |