missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Sulfamonomethoxine Sodium, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfamonomethoxine sodium |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11N4O3S.Na/c1-18-11-6-10(13-7-14-11)15-19(16,17)9-4-2-8(12)3-5-9;/h2-7H,12H2,1H3;/q-1;+1 |
| Formel vægt | 302.045 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?