Få mere at vide
Sulfamonomethoxin, LoGiCal
Artikelnummer. 30463706
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30463706 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30463706 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR3454.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfamonomethoxine
CAS 1220-83-3
Analyt- eller komponentnavne Sulfamonomethoxine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C11 H12 N4 O3 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 4-Amino-N-(6-methoxy-4-pyrimidinyl)-benzenesulfonamide, Sulfanilamide, N1-(6-methoxy-4-pyrimidinyl)- (6CI,8CI), 4-Methoxy-6-sulfanilamidopyrimidine, 4-Sulfanilamido-6-methoxypyrimidine, 6-Methoxy-4-sulfanilamidopyrimidine, 6-Sulfanilamido-4-methoxypyrimidine, DJ 1550, DS 36, Daimeton, Duphadin, ICI 32525, N1-(6-Methoxy-4-pyrimidinyl)sulfanilamide, Ro 4-3476, Sulfamonomethoxin, Sulfamonomethoxine
InChI formel InChI=1S/C11H12N4O3S/c1-18-11-6-10(13-7-14-11)15-19(16,17)9-4-2-8(12)3-5-9/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,14,15)
Løsningstype Fedt
SMIL COc1cc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)ncn1
IUPAC navn 4-amino-N-(6-methoxypyrimidin-4-yl)benzensulfonamid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 280.3
Mængde 10 mg
Formel vægt 280,063 g/mol