missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sulfamonomethoxine-d4, TRC

Artikelnummer. 30418557
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30418557 25 mg
30419367 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30418557 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS69914725MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1286538-12-2
Molekylær formel C11H8D4N4O3S
Molekylvægt (g/mol) 284.33
Synonym 4-Amino-N-(6-methoxy-pyrimidin-4-yl)benzenesulfonamide-d4, 4-Methoxy-6-
IUPAC navn 4-amino-N-(6-methoxypyrimidin-4-yl)benzene-2,3,5,6-d4-sulfonamide
SMIL NC(C([2H])=C1[2H])=C([2H])C([2H])=C1S(NC2=CC(OC)=NC=N2)(=O)=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sulfamonomethoxine-d4
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C11H12N4O3S/c1-18-11-6-10(13-7-14-11)15-19(16,17)9-4-2-8(12)3-5-9/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,14,15)/i2D,3D,4D,5D
Formel vægt 284.09
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.