Få mere at vide
Sulfamonomethoxin, 98%
Artikelnummer. 15478199
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15478199 250 mg 250mg
15468199 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15478199 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J66733.MD
 Begrænset vare
På lager
Langtidsvirkende sulfonamid antibakterielt middel. Det bruges til at studere nedbrydning af Fe3O4 magnetiske nanopartikler. Det anvendes i blodkinetiske studier og bruges til at studere kapseldannelse af Bordetella bronchiseptica. | CAS: 1220-83-3 | C11H12N4O3S | 280,302 g/mol
Sulfamonomethoxin er et langtidsvirkende sulfonamidantibakterielt stof. Det bruges til at studere nedbrydning af Fe3O4 magnetiske nanopartikler. Det anvendes i blodkinetiske studier og bruges til at studere kapseldannelse af Bordetella bronchiseptica.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1220-83-3
Molekylær formel C11H12N4O3S
Molekylvægt (g/mol) 280.302
MDL nummer MFCD00063466
InChI nøgle WMPXPUYPYQKQCX-UHFFFAOYSA-N
Synonym sulfamonomethoxine, sulfamonomethoxin, daimeton, sulfamonometoxina, sulfamonomethoxinum, 4-amino-n-6-methoxypyrimidin-4-yl benzenesulfonamide, 4-amino-n-6-methoxy-4-pyrimidinyl benzenesulfonamide, benzenesulfonamide, 4-amino-n-6-methoxy-4-pyrimidinyl, n1-6-methoxy-4-pyrimidinyl sulfanilamide, sulfamonomethoxinum inn-latin
PubChem CID 5332
ChEBI CHEBI:32164
IUPAC navn 4-amino-N-(6-methoxypyrimidin-4-yl)benzenesulfonamide
SMIL COC1=NC=NC(=C1)NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfamonomethoxine
Smeltepunkt 203°C to 206°C
Kogepunkt 513°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Emballage Plastic bottle
Mængde 250 mg
Beilstein 621128
Opløselighedsinformation Soluble in water at 10mg/ml with warming. Also soluble in ethanol or methanol
Formel vægt 280.3
Procent renhed 98%
Fysisk form Powder