Få mere at vide
Sulfamonomethoxin 1000 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30328244
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30328244 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30328244 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA16998175AL1000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfamonomethoxine
CAS 1220-83-3
Analyt- eller komponentnavne Sulfamonomethoxine
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C11 H12 N4 O3 S
Koncentration 1000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 4-Amino-N-(6-methoxy-4-pyrimidinyl)-benzenesulfonamide, Sulfanilamide, N1-(6-methoxy-4-pyrimidinyl)- (6CI,8CI), 4-Methoxy-6-sulfanilamidopyrimidine, 4-Sulfanilamido-6-methoxypyrimidine, 6-Methoxy-4-sulfanilamidopyrimidine, 6-Sulfanilamido-4-methoxypyrimidine, DJ 1550, DS 36, Daimeton, Duphadin, ICI 32525, N1-(6-Methoxy-4-pyrimidinyl)sulfanilamide, Ro 4-3476, Sulfamonomethoxin, Sulfamonomethoxine
InChI formel InChI=1S/C11H12N4O3S/c1-18-11-6-10(13-7-14-11)15-19(16,17)9-4-2-8(12)3-5-9/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,14,15)
SMIL COc1cc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)ncn1
IUPAC navn 4-amino-N-(6-methoxypyrimidin-4-yl)benzensulfonamid
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 280.3
Mængde 1 ml
Formel vægt 280,063 g/mol