Få mere at vide
Sulfamid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfamide |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/H4N2O2S/c1-5(2,3)4/h(H4,1,2,3,4) |
| Formel vægt | 95.9993 |