Få mere at vide
Sulfamid, TRC
Artikelnummer. 30411552
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30411552 1 g
30422081 100 mg
30411577 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30411552 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS6990791G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7803-58-9
Molekylær formel H4 N2 O2 S
Molekylvægt (g/mol) 96.11
Synonym Sulfamide, Imidosulfamic acid, NSC 252, Sulfamamide, Sulfonyl diamide, Sulfuric diamide, Sulfuryl amide, Sulfuryl diamide, Sulphamide
IUPAC navn sulfamid
SMIL NS(=O)(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfamide
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/H4N2O2S/c1-5(2,3)4/h(H4,1,2,3,4)
Formel vægt 95.9993