Få mere at vide
Sulfamid, 99%
Artikelnummer. 11442968
Skift visning
Mængde:
2.5 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2.5g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11442968 50 g 50g
11422968 2.5 g 2.5g
11432968 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11442968 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18680.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
CAS: 7803-58-9 | H4N2O2S | 96,10 g/mol
Det anvendes som en kulsyreanhydraseinhibitor. Det er meget udbredt som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det anvendes som en kulsyreanhydraseinhibitor. Det er meget udbredt som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Opløseligt i vand, varm alkohol, acetone. Svagt opløselig i kold alkohol
. Noter
Fugtfølsom. Opbevares adskilt fra oxidationsmidler, vand/fugtighed. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7803-58-9
Molekylær formel H4N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 96.10
MDL nummer MFCD00011606
InChI nøgle NVBFHJWHLNUMCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym sulfuric diamide, sulfamamide, sulfuryl amide, sulfonyl diamide, sulfuryl diamide, sulfamoylamine, sulphamide, sulphuric diamide, unii-vs7tzw634v, imidosulfamic acid
PubChem CID 82267
ChEBI CHEBI:29368
SMIL NS(N)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfamide
Smeltepunkt 91 °C til 92 °C
Tæthed 1.61
Mængde 50 g
Følsomhed Fugtfølsom
Merck Index 14,8922
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, varm alkohol, acetone; Sparsomt opløselig i kold alkohol
IUPAC navn sulfamid
Formel vægt 96.11
Procent renhed 99%