Få mere at vide
Sulfamid, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11422968
Skift visning
Mængde:
2.5 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2.5g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11422968 2.5 g 2.5g
11432968 10 g 10g
11442968 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11422968 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18680.88
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7803-58-9 | H4N2O2S | 96.10 g/mol
Det anvendes som en kulsyreanhydraseinhibitor. Det er meget udbredt som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det anvendes som en kulsyreanhydraseinhibitor. Det er meget udbredt som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Opløseligt i vand, varm alkohol, acetone. Svagt opløselig i kold alkohol
. Noter
Fugtfølsom. Opbevares adskilt fra oxidationsmidler, vand/fugtighed. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7803-58-9
Molekylær formel H4N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 96.10
MDL nummer MFCD00011606
InChI nøgle NVBFHJWHLNUMCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym sulfuric diamide, sulfamamide, sulfuryl amide, sulfonyl diamide, sulfuryl diamide, sulfamoylamine, sulphamide, sulphuric diamide, unii-vs7tzw634v, imidosulfamic acid
PubChem CID 82267
ChEBI CHEBI:29368
SMIL NS(N)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfamide
Smeltepunkt 91°C to 92°C
Tæthed 1.61
Mængde 2.5 g
Følsomhed Moisture sensitive
Merck Index 14,8922
Opløselighedsinformation Soluble in water, hot alcohol, acetone; Sparingly soluble in cold alcohol
IUPAC navn sulfamid
Formel vægt 96.11
Procent renhed 99%