Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfamide |
| Smeltepunkt | 87,0 °C til 91,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Tæthed | 1.6100g/mL |
| pH | 5,0 til 7,0 (10 % vandig opl.) |
| Elementær analyse | 98,0% min. |
| Tab ved tørring | 0,5% (50 °C, 2 timer) (vakuum) maks. |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98+% |
| Emballage | Glasflaske |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Sulfamide
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.