Få mere at vide
Sulfamid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10183830 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
10183830 5 g 5g
10328340 25 g 25g
11974391 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10183830 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 199020050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7803-58-9 | H4N2O2S | 96.10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7803-58-9
Molekylær formel H4N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 96.10
MDL nummer MFCD00011606
InChI nøgle NVBFHJWHLNUMCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym sulfuric diamide, sulfamamide, sulfuryl amide, sulfonyl diamide, sulfuryl diamide, sulfamoylamine, sulphamide, sulphuric diamide, unii-vs7tzw634v, imidosulfamic acid
PubChem CID 82267
ChEBI CHEBI:29368
IUPAC navn sulfamoylamin
SMIL NS(N)(=O)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Sulfamide
Smeltepunkt 87.0°C to 91.0°C
Farve Hvid
Tæthed 1.6100g/mL
pH 5.0 to 7.0 (10% soln. aq. soln.)
Elementær analyse 98.0% min.
Tab ved tørring 0.5% (50°C, 2 hrs) (vacuum) max.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2NSO2NH2
Mængde 5 g
Merck Index 15,9054
Specifik vægtfylde 1.61
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone,hot alcohol
Formel vægt 96.11
Procent renhed 98+%
Relaterede stoffer (TLC) Passes test
Fysisk form Krystallinsk pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Sulfamide
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.