Få mere at vide
Sulfamic Acid, ACS Reagent Grade, Ricca Chemical
Artikelnummer. 31750644
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Natural Poly Bottle
White Poly Wide Mouth Bottle
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage
31750644 2.5 kg Natural Poly Bottle
31749934 100 g White Poly Wide Mouth Bottle
31749308 500 g White Poly Wide Mouth Bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31750644 Leverandør Ricca Chemical Company Leverandørnr. RDCS11002.5A5
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 5329-14-6
Molekylær formel H3NO3S
InChI nøgle IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5987
ChEBI CHEBI:9330
IUPAC navn sulfamic acid
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfamic Acid
Farve White
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Tungmetaller (som Pb) Max. 0,001%
Emballage Natural Poly Bottle
Rester efter tænding Max. 0,01%
Mængde 2.5 kg
Fysisk form Crystals
Synonym amidosulfonic acid
SMIL NS(O)(=O)=O
Molekylvægt (g/mol) 97.09
Procent renhed 99,3 til 100,3 %
Grad ACS