Få mere at vide
Sulfamic Acid, ACS Reagent Grade, Ricca Chemical
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfamic Acid |
| Farve | White |
| CAS min % | 98.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Tungmetaller (som Pb) | max. 0.001% |
| Emballage | White Poly Wide Mouth Bottle |
| Rester efter tænding | max. 0.01% |
| Mængde | 100 g |
| Fysisk form | Crystals |
| Synonym | amidosulfonic acid, amidosulfuric acid, aminosulfonic acid, imidosulfonic acid, sulfamidic acid, sulfaminic acid, sulphamic acid, jumbo, aminosulfuric acid, sulphamidic acid |
| Vis mere |