Få mere at vide
Sulfamsyre, 99%
Artikelnummer. 10432031 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
2.5kg
250g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10432031 1 kg Plastflaske -
10012543 250 g Plastflaske 250g
10722651 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
11914111 10 kg Plast tromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10432031 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 222070010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5329-14-6 | H3NO3S | 97,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5329-14-6
Molekylær formel H3NO3S
Molekylvægt (g/mol) 97.09
InChI nøgle IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym amidosulfonic acid, amidosulfuric acid, aminosulfonic acid, imidosulfonic acid, sulfamidic acid, sulfaminic acid, sulphamic acid, jumbo, aminosulfuric acid, sulphamidic acid
ChEBI CHEBI:9330
IUPAC navn sulfaminsyre
SMIL NS(=O)(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfamic acid
Farve Hvid
Smeltepunkt 200.0°C to 208.0°C
Emballage Plastflaske
Analyseprocentområde 99%
Mængde 1 kg
Lineær formel H2NSO3H
Fysisk form Krystaller eller Krystallinsk Pulver
Fieser 11117
Merck Index 159053
Opløselighedsinformation Solubility in water: 146.8g/L (20°C). Other solubilities: sparingly soluble in alcohol and methanol,slightly soluble in acetone,insoluble in ether
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfamic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.