Få mere at vide
Sulfamsyre, 99+%, (ACS-reagenskvalitet), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11436651 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11436651 500 g
11426651 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11436651 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219486090
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 5329-14-6
Molekylær formel H3NO3S
Molekylvægt (g/mol) 97.088
InChI nøgle IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym amidosulfonic acid, amidosulfuric acid, aminosulfonic acid, imidosulfonic acid, sulfamidic acid, sulfaminic acid, sulphamic acid, jumbo, aminosulfuric acid, sulphamidic acid
PubChem CID 5987
ChEBI CHEBI:9330
IUPAC navn sulfaminsyre
SMIL NS(=O)(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfamic Acid
Analyseprocentområde 99+%
Mængde 500 g
Formel vægt 97.09
Grad ACS-reagens