Få mere at vide
Sulfamsyre, ≥99,5% (alkalimetrisk), Solstice
Beskrivelse
- Vi er jeres leverandør af laboratoriereagenser og kemikalier af høj kvalitet til analytiske og kemiske laboratorier: Opløsningsmidler – til ACS-specifik brug (HPLC), ACS til generel brug, opløsningsmidler til histologi og reagenskvalitet til kemisk syntese og andre industrielle anvendelser. Uorganiske Kemisk – syntese og uorganisk kemi, herunder essentielle syrer og baser, salte, metaller og grundstoffer samt reagenser til kemiske reaktioner.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfamic acid |
| Navn note | ≥99,5% (alkalimetrisk) |
| CAS Max % | ≤100.0000% |
| Emballage | Papir-/Plastpose |
| Rester efter tænding | ≤0.02% |
| Assay Procent Noter | Alkalimetrisk |
| Mængde | 25 kg |
| Lineær formel | NH2SO3H |
| FN nummer | UN2967 |
| Formel vægt | 97.09 |
| Vis mere |