Få mere at vide
Sulfamic Acid, 99.0%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10040450 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10040450 500 g Plastic powder jar 500g
1 options
Artikelnummer. 10040450 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/8640/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 5329-14-6
Smeltepunkt 200°C
Farve White
pH 1.2
Emballage Plastic powder jar
Molekylær formel H3NO3S
MDL nummer 11603
Mængde 500 g
Synonym amidosulfonic acid, amidosulfuric acid, aminosulfonic acid, imidosulfonic acid, sulfamidic acid, sulfaminic acid, sulphamic acid, jumbo, aminosulfuric acid, sulphamidic acid
InChI nøgle IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
SMIL NS(=O)(=O)O
IUPAC navn sulfamic acid
Molekylvægt (g/mol) 97.088
PubChem CID 5987
ChEBI CHEBI:9330
Formel vægt 97.09g/mol
Fysisk form Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfamic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.