Beskrivelse
- ≥95% for general laboratory use.
Tekniske data
Tekniske data
| Udseende | Powder |
| Kemisk navn eller materiale | Sulfamic Acid |
| Farve | White |
| Smeltepunkt | 209°C |
| Tæthed | 2.1g/cm3 |
| Emballage | Poly Bottle |
| Mængde | 1 kg |
| Lineær formel | NH2SO3H |
| FN nummer | UN2967 |
| Formel vægt | 97.09g/mol |
| Vis mere |