Learn More
Sulfametoxydiazine, Mikromol™
Description
Sulfametoxydiazine
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Sulfameter |
| CAS | 651-06-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Sulfameter |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C11 H12 N4 O3 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Sulfameter |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12N4O3S/c1-18-9-6-13-11(14-7-9)15-19(16,17)10-4-2-8(12)3-5-10/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,14,15) |
| SMIL | COc1cnc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)nc1 |
| IUPAC navn | 4-amino-N-(5-methoxypyrimidin-2-yl)benzenesulfonamide |
| Show More |