Få mere at vide
Sulfamethoxypyridazin, TRC
Artikelnummer. 30428087
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30428087 5 g
1 options
Artikelnummer. 30428087 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS6991405G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfamethoxypyridazine
CAS 80-35-3
Molekylær formel C11 H12 N4 O3 S
Mængde 5 g
Synonym Sulfamethoxypyridazine, 4-amino-N-(6-methoxypyridazin-3-yl)benzenesulfonamide, Benzenesulfonamide','4-amino-N- (6-methoxy-3-pyridazinyl) -, Sulfanilamide','N1- (6-methoxy-3-pyridazinyl)-, 3-(4-Aminobenzenesulfonamido)-6-methoxypyridazine, 3-(p-Aminobenzenesulfamido)-6-methoxypyridazine, 3-Methoxy-6-sulfanilamidopyridazine, 3-Sulfanilamido-6-methoxypyridazine, 6-Methoxy-3-pyridazinylsulfanilamide, 6-Methoxy-3-sulfanilamidopyridazine, 6-Sulfanilamido-3-methoxypyridazine, Altezol, CL 13,494, CL 13494, Davosin, Davozil, Depovernil, Kinex, Kynex, LAS, LAS (pharmaceutical), Lederkin, Lederkyn, Lisulfen, Longin, Medicel, Midicel, Midikel, Myasul, N1- (6-Methoxy-3-pyridazinyl) sulfanilamide, Paramid, Paramid Supra, Piridolo, Quinoseptyl, RP 7522, Retamid, Retasulfin, Retasulfine, Retasulphine, SMOP, Slosul, Spofadazine, Sulfalex, Sulfamethoxypyridazine, Sulfapiridazin, Sulfapyridazine, Sulfdurazin, Sulfozona, Sulphamethoxypyridazine, Sultirene
InChI formel InChI=1S/C11H12N4O3S/c1-18-11-7-6-10(13-14-11)15-19(16,17)9-4-2-8(12)3-5-9/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,15)
SMIL COc1ccc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)nn1
IUPAC navn 4-amino-N-(6-methoxypyridazin-3-yl)benzensulfonamid
Molekylvægt (g/mol) 280.3
Formel vægt 280.063