Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfamethoxypyridazine |
| Smeltepunkt | 182 °C til 183 °C |
| Farve | Hvid til gul |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 5 g |
| Merck Index | 15,9051 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: uopløselig |
| Formel vægt | 280.3 |
| Procent renhed | ≥97.5% |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Sulfamethoxypyridazine
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.