Få mere at vide
Sulfamethoxazol, TRC
Artikelnummer. 17974865
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17974865 50 mg
17901315 1 g
17953025 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17974865 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS69908650MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 723-46-6
Molekylær formel C10 H11 N3 O3 S
Molekylvægt (g/mol) 253.28
Synonym Sulfamethoxazole, 4-Amino-N-(5-methylisoxazol-3-yl)benzenesulfonamide
IUPAC navn 4-amino-N-(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)benzensulfonamid
SMIL Cc1onc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfamethoxazole
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C10H11N3O3S/c1-7-6-10(12-16-7)13-17(14,15)9-4-2-8(11)3-5-9/h2-6H,11H2,1H3,(H,12,13)
Formel vægt 253.0521
Procent renhed >95%