Få mere at vide
Sulfamethoxazole N1-beta-D-Glucoside, Mikromol™
Beskrivelse
Sulfamethoxazole N1-beta-D-Glucoside
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfamethoxazole N1-beta-D-Glucoside |
| CAS | 118906-15-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Sulfamethoxazole N1-beta-D-Glucoside |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C16 H21 N3 O8 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Benzenesulfonamide, 4-amino-N-β-D-glucopyranosyl-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)-, Sulfamethoxazole N1-β-D-Glucoside |
| InChI formel | InChI=1S/C16H21N3O8S/c1-8-6-12(18-27-8)19(28(24,25)10-4-2-9(17)3-5-10)16-15(23)14(22)13(21)11(7-20)26-16/h2-6,11,13-16,20-23H,7,17H2,1H3/t11-,13-,14+,15-,16-/m1/s1 |
| SMIL | Cc1onc(c1)N([C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)S(=O)(=O)c3ccc(N)cc3 |
| IUPAC navn | 4-amino-N-(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)-N-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]benzenesulfonamide |
| Vis mere |