Få mere at vide
Sulfamethoxazol, Mikromol™
Artikelnummer. 17970346
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17970346 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17970346 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0227.000250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Sulfamethoxazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfamethoxazole
CAS 723-46-6
Analyt- eller komponentnavne Sulfamethoxazole
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10 H11 N3 O3 S
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Sulfamethoxazole, 4-Amino-N-(5-methylisoxazol-3-yl)benzenesulfonamide
InChI formel InChI=1S/C10H11N3O3S/c1-7-6-10(12-16-7)13-17(14,15)9-4-2-8(11)3-5-9/h2-6H,11H2,1H3,(H,12,13)
SMIL Cc1onc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)c1
IUPAC navn 4-amino-N-(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)benzensulfonamid
Molekylvægt (g/mol) 253.28
Mængde 250 mg
Formel vægt 253,0521 g/mol