Få mere at vide
Sulfamethoxazole, MedChemExpress
Artikelnummer. 16492096
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16492096 500 mg
16418236 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16492096 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0322
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress Sulfamethoxazole (Ro 4-2130) is a sulfonamide bacteriostatic antibiotic, used for bacterial infections. Sulfonamides is a competitive antagonists of para-aminobenzoic acid (PABA).
Sulfamethoxazole (Ro 4-2130) is a sulfonamide bacteriostatic antibiotic, used for bacterial infections. Sulfonamides is a competitive antagonists of para-aminobenzoic acid (PABA).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfamethoxazole
Fysisk form Solid
CAS 723-46-6
Farve White
Mængde 500 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C10H11N3O3S
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Ro 4-2130
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (394.82 mM) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.39 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=S(C1=CC=C(N)C=C1)(NC2=NOC(C)=C2)=O
Molekylvægt (g/mol) 253.28
Formel vægt 253.28
Procent renhed 99.93%