Få mere at vide
Sulfamethoxazole, MedChemExpress
Beskrivelse
Sulfamethoxazole (Ro 4-2130) is a sulfonamide bacteriostatic antibiotic, used for bacterial infections. Sulfonamides is a competitive antagonists of para-aminobenzoic acid (PABA).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfamethoxazole |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 723-46-6 |
| Farve | White |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C10H11N3O3S |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | Ro 4-2130 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (394.82 mM) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.39 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |