Få mere at vide
Sulfamethoxazole, LoGiCal
Artikelnummer. 30460135
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30460135 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30460135 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0227.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfamethoxazole
CAS 723-46-6
Analyt- eller komponentnavne Sulfamethoxazole
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10 H11 N3 O3 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Sulfamethoxazole, 4-Amino-N-(5-methylisoxazol-3-yl)benzenesulfonamide
InChI formel InChI=1S/C10H11N3O3S/c1-7-6-10(12-16-7)13-17(14,15)9-4-2-8(11)3-5-9/h2-6H,11H2,1H3,(H,12,13)
Løsningstype Fedt
SMIL Cc1onc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)c1
IUPAC navn 4-amino-N-(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)benzensulfonamid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 253.28
Mængde 10 mg
Formel vægt 253,0521 g/mol