Få mere at vide
Sulfamethoxazole, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfamethoxazole |
| CAS | 723-46-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Sulfamethoxazole |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C10 H11 N3 O3 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Sulfamethoxazole, 4-Amino-N-(5-methylisoxazol-3-yl)benzenesulfonamide |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11N3O3S/c1-7-6-10(12-16-7)13-17(14,15)9-4-2-8(11)3-5-9/h2-6H,11H2,1H3,(H,12,13) |
| Løsningstype | Fedt |
| SMIL | Cc1onc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)c1 |
| Vis mere |