Få mere at vide
Sulfamethoxazole-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfamethoxazole-d4 |
| CAS | 1020719-86-1 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C10 2H4 H7 N3 O3 S |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Sulfamethoxazole D4 (benzene D4), Benzene-2,3,5,6-d4-sulfonamide','4-amino-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)-, 4-Amino-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)benzene-2,3,5,6-d4-sulfonamide |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11N3O3S/c1-7-6-10(12-16-7)13-17(14,15)9-4-2-8(11)3-5-9/h2-6H,11H2,1H3,(H,12,13)/i2D,3D,4D,5D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1N)S(=O)(=O)Nc2cc(C)on2 |
| IUPAC navn | 4-amino-2,3,5,6-tetradeuterio-N-(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)benzensulfonamid |
| Molekylvægt (g/mol) | 257.3 |
| Vis mere |