Få mere at vide
Sulfamethoxazole-d4, TRC
Artikelnummer. 30418438
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30418438 5 mg
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30418438 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS6990875MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfamethoxazole-d4
CAS 1020719-86-1
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C10 2H4 H7 N3 O3 S
Mængde 5 mg
Synonym Sulfamethoxazole D4 (benzene D4), Benzene-2,3,5,6-d4-sulfonamide','4-amino-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)-, 4-Amino-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)benzene-2,3,5,6-d4-sulfonamide
InChI formel InChI=1S/C10H11N3O3S/c1-7-6-10(12-16-7)13-17(14,15)9-4-2-8(11)3-5-9/h2-6H,11H2,1H3,(H,12,13)/i2D,3D,4D,5D
SMIL [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1N)S(=O)(=O)Nc2cc(C)on2
IUPAC navn 4-amino-2,3,5,6-tetradeuterio-N-(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)benzensulfonamid
Molekylvægt (g/mol) 257.3
Formel vægt 257.0772
Procent renhed >95