Få mere at vide
Sulfamethoxazole, 98%
Artikelnummer. 15487969
Skift visning
Mængde:
100 g
Emballage:
Plastic bottle
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15487969 100 g Plastic bottle 100g
1 options
Artikelnummer. 15487969 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J66565.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1671.67 DKK
    1503.65 DKK / 100g
    Spare 168.02 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Sulfamethoxazole, CAS # 723-46-6, is a sulfonamide antibiotic that inhibits folic acid synthesis in bacteria and prevents cell division and growth. | CAS: 723-46-6 | C10H11N3O3S | 253.276 g/mol
A broad spectrum bacteriostatic sulfonamide antibiotic
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
  • Sulfamethoxazole is an antibiotic composed of an isoxazole with a 4-aminobenzenesulfonamido and methyl-group substitution at positions 5 and 3, respectively
  • Sulfamethoxazole carries out most of its action through the inhibition of dihydropteroate synthase, the enzyme responsible for the synthesis of the precursor of folic acid; inhibition of folic acid synthesis prevents DNA replication and cell division in susceptible bacteria
Application
  • Sulfamethoxazole can elicit an allergic response and may be useful for immune cell studies in laboratory settings
  • Sulfamethoxazole is suitable for laboratory research on infection, environmental pollution, and the physiology of susceptible bacteria
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfamethoxazole
CAS 723-46-6
Smeltepunkt 168°C to 172°C
Kogepunkt 482°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Emballage Plastic bottle
Molekylær formel C10H11N3O3S
MDL nummer MFCD00010546
Mængde 100 g
Beilstein 6732984
Følsomhed Light sensitive
Synonym sulfamethoxazole, sulphamethoxazole, sulfisomezole, gantanol, sulfamethoxazol, metoxal, sulfamethylisoxazole, simsinomin, radonil, sinomin
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol or acetone. Very slightly soluble in water
InChI nøgle JLKIGFTWXXRPMT-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC(=NO1)NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)N
IUPAC navn 4-amino-N-(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)benzenesulfonamide
Molekylvægt (g/mol) 253.276
PubChem CID 5329
ChEBI CHEBI:9332
Formel vægt 253.28
Procent renhed 98%
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulphamethoxazole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphamethoxazole