Få mere at vide
Sulfamethoxazole-13C6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sulfamethoxazole ring-13C6 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11N3O3S/c1-7-6-10(12-16-7)13-17(14,15)9-4-2-8(11)3-5-9/h2-6H,11H2,1H3,(H,12,13)/i2+1,3+1,4+1,5+1,8+1,9+1 |
| Formel vægt | 259.0722 |
| Procent renhed | >95% |