Få mere at vide
Sulfamethoxazol, 100%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11445131 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11445131 100 g 100g
11435131 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11445131 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215671180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2025.00 DKK
    1927.64 DKK / 100g
    Spare 97.36 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 723-46-6
Molekylær formel C10H11N3O3S
Molekylvægt (g/mol) 253.276
InChI nøgle JLKIGFTWXXRPMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym sulfamethoxazole, sulphamethoxazole, sulfisomezole, gantanol, sulfamethoxazol, metoxal, sulfamethylisoxazole, simsinomin, radonil, sinomin
PubChem CID 5329
ChEBI CHEBI:9332
IUPAC navn 4-amino-N-(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)benzensulfonamid
SMIL CC1=CC(=NO1)NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfamethoxazole
Farve Hvid
Mængde 100 g
Formel vægt 253.3
Fysisk form Pulver