Få mere at vide
Sulfamethoxazol, 100%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11435131 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11435131 25 g -
11445131 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11435131 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215671125
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 723-46-6
Molekylær formel C10H11N3O3S
Molekylvægt (g/mol) 253.276
InChI nøgle JLKIGFTWXXRPMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym sulfamethoxazole, sulphamethoxazole, sulfisomezole, gantanol, sulfamethoxazol, metoxal, sulfamethylisoxazole, simsinomin, radonil, sinomin
PubChem CID 5329
ChEBI CHEBI:9332
IUPAC navn 4-amino-N-(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)benzensulfonamid
SMIL CC1=CC(=NO1)NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfamethoxazole
Farve Hvid
Mængde 25 g
Formel vægt 253.3
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfamethoxazole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphamethoxazole