Få mere at vide
Sulfamethoxazol 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30318461
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30318461 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30318461 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA16998100AL100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sulfamethoxazole
CAS 723-46-6
Analyt- eller komponentnavne Sulfamethoxazole
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10 H11 N3 O3 S
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Sulfamethoxazole, 4-Amino-N-(5-methylisoxazol-3-yl)benzenesulfonamide
InChI formel InChI=1S/C10H11N3O3S/c1-7-6-10(12-16-7)13-17(14,15)9-4-2-8(11)3-5-9/h2-6H,11H2,1H3,(H,12,13)
SMIL Cc1onc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)c1
IUPAC navn 4-amino-N-(5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)benzensulfonamid
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 253.28
Mængde 1 ml
Formel vægt 253,0521 g/mol